Beskrivning
- Gummi (EPDM) konstruktion
- Konisk form
- Ger en säker passning mellan filtertratt och filterkolv
- Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Används för filtertrattar och filterkolvar |
| Längd (metrisk) | 63 mm |
| Kvantitet | 10 |
| Diameter (metrisk) Utsida | 43 mm |
| Material | EPDM |
| Typ | Konisk gummipackning |