Läs mer
BRAND™ EPDM Gummi koniska packningar
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Utsida:
11 mm
16 mm
20 mm
22 till 84 mm
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
Beskrivning
- Gummi (EPDM) konstruktion
- Konisk form
- Ger en säker passning mellan filtertratt och filterkolv
- Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Används för filtertrattar och filterkolvar |
| Kvantitet | 10 |
| Storlek (metrisk) | 89 mm |
| Diameter (metrisk) Utsida | 89 mm |
| Material | EPDM |
| Typ | Konisk gummipackning |