Läs mer
BRAND™ EPDM Gummi koniska packningar
Produktkod. 10689071 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
11 mm
16 mm
20 mm
22 till 84 mm
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida unitSize
10689071 16 mm Paket med 10
10548781 11 mm Paket med 10
10518971 20 mm Paket med 10
10325571 43 mm Paket med 10
10277971 71 mm Paket med 10
10101971 25 mm Paket med 10
10049900 32 mm Paket med 10
10614552 22 till 84 mm Paket med 8
10599531 89 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10689071 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 462617
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Placera mellan filtertratten och filterkolven för en säker passform.
  • Gummi (EPDM) konstruktion
  • Konisk form
  • Ger en säker passning mellan filtertratt och filterkolv
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Används för filtertrattar och filterkolvar
Längd (metrisk) 28 mm
Kvantitet 10
Diameter (metrisk) Utsida 16 mm
Material EPDM
Typ Konisk gummipackning