Läs mer
BRAND™ EPDM Gummi koniska packningar
Produktkod. p-8003805 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Utsida:
11 mm
16 mm
20 mm
22 till 84 mm
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
Produktkod. 10548781
Brand: BRAND™ 462512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Placera mellan filtertratten och filterkolven för en säker passform.
  • Gummi (EPDM) konstruktion
  • Konisk form
  • Ger en säker passning mellan filtertratt och filterkolv
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Används för filtertrattar och filterkolvar
Längd (metrisk) 22 mm
Kvantitet 10
Diameter (metrisk) Utsida 11 mm
Material EPDM
Typ Konisk gummipackning