Läs mer
Eperezolid, MedChemExpress
Beskrivning
Eperezolid(PNU-100592) is a oxazolidinone antibacterial agent, Eperezolid demonstrated good in vitro inhibitory activity, regardless of methicillin susceptibility for staphylococci(MIC90= 1-4 mg/ml).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eperezolid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 165800-04-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H23FN4O5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | PNU-100592 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 44 mg/mL (111.56 mM) |
| Visa mer |