Läs mer
Eperisone-d10 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30371039
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371039 50 mg
30387592 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30371039 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE56580250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246819-46-4
Molekylformel C17H16D10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 305.91
Synonym 1-(4-Ethylphenyl)-2-methyl-3-(1-piperidinyl-d10)-1-propanone Hydrochloride, 4'-Ethyl-2-methyl-3-(piperidino-d10)propiophenone Hydrochloride, E 0646-d10, EMPP-d10, Mional-d10, Myonal-d10
IUPAC-namn 1-(4-ethylphenyl)-2-methyl-3-(piperidin-1-yl-d10)propan-1-one hydrogen chloride
LEDER O=C(C(C)CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C2=CC=C(CC)C=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eperisone-d10 Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H25NO.ClH/c1-3-15-7-9-16(10-8-15)17(19)14(2)13-18-11-5-4-6-12-18;/h7-10,14H,3-6,11-13H2,1-2H3;1H/i4D2,5D2,6D2,11D2,12D2;
Formel vikt 305.23
Procent renhet >95%