Läs mer
Eperisone-d10 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eperisone-d10 Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO.ClH/c1-3-15-7-9-16(10-8-15)17(19)14(2)13-18-11-5-4-6-12-18;/h7-10,14H,3-6,11-13H2,1-2H3;1H/i4D2,5D2,6D2,11D2,12D2; |
| Formel vikt | 305.23 |
| Procent renhet | >95% |