missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Epertinib, MedChemExpress

Produktkod. 16441079
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16441079 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16441079 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107367

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Epertinib (S-22611) is a potent, oral, reversible, and selective tyrosine kinase inhibitor of EGFR, HER2 and HER4, with IC50s of 1.48 nM, 7.15 nM and 2.49 nM, respectively. Epertinib shows potent antitumor activity.

Epertinib (S-22611) is a potent, oral, reversible, and selective tyrosine kinase inhibitor of EGFR, HER2 and HER4, with IC50s of 1.48 nM, 7.15 nM and 2.49 nM, respectively. Epertinib shows potent antitumor activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Epertinib
CAS 908305-13-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H27ClFN5O3
Kvantitet 1 mg
Synonym S-22611
LEDER CC#C/C(C1=CC2=C(NC3=CC=C(OCC4=CC=CC(F)=C4)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1)=N\OC[C@@H]5NCCOC5
Molekylvikt (g/mol) 560.02
Formel vikt 560.02
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.