Läs mer
EPH MA aromatisk blandning 44 1000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309927
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309927 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30309927 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYS09000044DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 91-57-6, 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9
Kvantitet 5 x 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan