missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

EphA2 Antibody (371805), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Produktkod. 30028676 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30028676 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30028676 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB3035PECY55

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

EphA2 Monoclonal antibody specifically detects EphA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen EphA2
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 371805
Konjugera PE-Cyanine5.5
Utspädning Flow Cytometry
Formulering PBS
Gene Alias ARCC2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ECKepithelial cell receptor protein tyrosine kinase, EPH receptor A2, EphA2, ephrin type-A receptor 2, Epithelial cell kinase, soluble EPHA2 variant 1, Tyrosine-protein kinase receptor ECK
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human EphA2, Gln25-Asn534, Accession # P29317
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Protein Kinase
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1969
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.