Läs mer
Invitrogen™ EphA2 Monoclonal Antibody (1B3C7)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ MA515284
Code produit. 11325263
  • 5090.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
MA5-15284 targets EphA2 in indirect ELISA, IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15284 immunogen is purified recombinant fragment of EphA2 expressed in E. Coli.
EPHA2 belongs to the ephrin receptor subfamily of the protein tyrosine kinase family. EPH and EPH-related receptors have been implicated in mediated developmental events, particularly in the nervous system. EPHA2 is overexpressed in many types of human cancers. The tyrosine kinase (TK) group is mainly involved in the regulation of cell-cell interactions such as differentiation, adhesion, motility and death. There are currently about 90 TK genes sequenced, 58 are of receptor protein TK (e.g. EGFR, EPH, FGFR, PDGFR, TRK, and VEGFR families), and 32 of cytosolic TK (e.g. ABL, FAK, JAK, and SRC families).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EphA2
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.03% sodium azide
P29317, Q03145
EPHA2
Purified recombinant fragment of EphA2 expressed in E. Coli.
RUO
13836, 1969
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1B3C7
Unconjugated
EPHA2
ARCC2; AW545284; CTPA; CTPP1; CTRCT6; Eck; EPH receptor A2; Epha2; ephrin receptor EphA2; Ephrin type-A receptor 2; Epithelial cell kinase; epithelial cell receptor protein tyrosine kinase; I79_019726; Myk2; Sek2; Sek-2; soluble EPHA2 variant 1; tyrosine-protein kinase receptor ECK; Tyrosine-protein kinase receptor MPK-5; tyrosine-protein kinase receptor SEK-2
Mouse
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgM
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis