missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ EphA6 Monoclonal Antibody (81605)
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30534316
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30534316 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30534316 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer MA561623

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

EPHA6 is a member of the ephrin receptor subfamily of protein-tyrosine kinases which have been implicated in axon guidance, neuron-target interactions, regional compartmentalization, and synaptic functions in nervous systems. EPHA6 is highly expressed in the brain and testis. Reduction in EPHA6 has been detected in Hypospadias, a common defect affecting the growth and closure of the external genitalia. Genetic inhibition of EPHA6 in mice produces behavioral deficits specifically in tests of learning and memory. Mice deficient in EPHA6 show reduced memory of the consequences of the training context.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen EphA6
Användningsområden Inhibition Assays, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 81605
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with trehalose and no preservative
Gen Epha6
Genaccessionsnr. Q62413
Gene Alias DKFZp434C1418; EHK2; EHK-2; EK12; EPA6; EPH homology kinase 2; Eph receptor A6; EPHA6; EPH-like kinase 12; ephrin receptor EphA6; ephrin type-A receptor 6; FLJ35246; HEK12; m-ehk2; PRO57066; tyrosine-protein kinase receptor EHK-2
Gensymboler Epha6
Värd art Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse EphA6, Met1-Gln546.
Reningsmetod Protein A/G
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13840
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.