Läs mer
EphA7 Antibody, Alexa Fluor™ 647, R&D Systems™
Produktkod. 18001148 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18001148 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18001148 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298316AF647
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
EphA7 Polyclonal specifically detects EphA7 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen EphA7
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 647
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EHK3, EHK-3, EK11, EPH homology kinase 3, Eph homology kinase-3, EPH receptor A7, EphA7, EPH-like kinase 11, ephrin type-A receptor 7, HEK11, receptor protein-tyrosine kinase HEK11, tyrosine-protein kinase receptor EHK-3
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant EphA7 (Q61772-1; Met 1-Ile 556).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Protein Kinase
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2045
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus