Läs mer
EphB6 Antibody (037), Biotin, R&D Systems™
Produktkod. 18607950 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18607950 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18607950 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289328B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
EphB6 Monoclonal specifically detects EphB6 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen EphB6
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 037
Konjugera Biotin
Utspädning ELISA
Formulering PBS
Gene Alias EC 2.7.10.1, EPH receptor B6, EphB6, ephrin type-B receptor 6, HEPTyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6, MGC129910, MGC129911
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human EphB6 (NP_004436.1; Met 1-Ser 579).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Protein Kinase
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2051
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus