Läs mer
Novus Biologicals™ EphB6 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human EphB6.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 9.4 pg/mL |
| Analyskänslighet | 9.38-600 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human EphB6. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | EC 2.7.10.1, EPH receptor B6, EphB6, ephrin type-B receptor 6, HEPTyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6, MGC129910, MGC129911 |
| Gen-ID (Entrez) | 2051 |
| Visa mer |