Läs mer
Epi Brassinolide, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epibrassinolide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H48O6/c1-14(2)15(3)24(31)25(32)16(4)18-7-8-19-17-13-34-26(33)21-11-22(29)23(30)12-28(21,6)20(17)9-10-27(18,19)5/h14-25,29-32H,7-13H2,1-6H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27-,28-/m1/s1 |
| Formel vikt | 480.3451 |