missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Epi Galanthamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epi Galanthamine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3/t12-,14+,17+/m1/s1 |
| Formel vikt | 287.1521 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?