Läs mer
Epi Hydrocortisone 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epi Hydrocortisone 21-Acetate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 404.2199 |