Läs mer
Motic™ Epi-illuminator, 12V/50W
Beskrivning
- Kvarts-halogen ljuskälla.
- Integrerade fält- och bländare membran.
- Externt lamphus.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Epi-belysning, Quartz Halogen |
| Beskrivning | 12V/50W |
| För användning med (utrustning) | BA-310 POL, BA-310 MET Mikroskop |
| Inkluderar | Integrerade fält- och bländare och ett externt lamphus. |
| Spänning | 12 V |