missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Epi-Lacosamide, TRC

Produktkod. 30138257
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138257 250 mg
30133408 25 mg
17939639 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE588795250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 175481-37-5
Molekylformel C13H18N2O3
Molekylvikt (g/mol) 250.29
Synonym Propanamide, 2-(acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (S)-, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953, (2S)-2-(Acetylamino)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Lacosamide Imp. A (EP), (2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953;
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxypropanamide
LEDER COC[C@H](NC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Epi-Lacosamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m0/s1
Formel vikt 250.1317
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.