Läs mer
epi-laktos, TRC
Produktkod. 30137009
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30137009 25 mg -
17988324 10 mg -
17909464 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137009 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL11410025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50468-56-9
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.3
Synonym 4-O-β-D-galactopyranosyl-D-mannose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-mannose, Epilactose;
IUPAC-namn (2S,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-((((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2C(O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epilactose
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9+,10-,11-,12+/m1/s1
Formel vikt 342.12
Procent renhet >95%