missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Epi Lovastatin-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epi Lovastatin-d3 |
| CAS | 1330264-51-1 |
| Molekylformel | C24H33D3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R)-2-(Methyl-d3)butanoic Acid (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl Ester, Epilovastatin-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@H](CC)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| IUPAC-namn | [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2R)-2-(trideuteriomethyl)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.56 |
| Formel vikt | 407.2751 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?