Läs mer
epi-(-)-Strigolactone GR24, TRC
Produktkod. 30417711
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30417711 1 mg
1 options
Produktkod. 30417711 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6876151MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 188062-51-3
Molekylformel C17H14O5
Molekylvikt (g/mol) 298.29
Synonym (3E,3aS,8bR)-3-[[[(2R)-2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl]oxy]methylene]-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one, [3aS-[3E(S*),3aalpha,8balpha]]-3-[[(2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)oxy]methylene]-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one
IUPAC-namn (3E,3aS,8bR)-3-[[(2R)-4-methyl-5-oxo-2H-furan-2-yl]oxymethylidene]-4,8b-dihydro-3aH-indeno[1,2-b]furan-2-one
LEDER CC1=C[C@H](O\C=C\2/[C@@H]3Cc4ccccc4[C@@H]3OC2=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material epi-(-)-Strigolactone GR24
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14O5/c1-9-6-14(21-16(9)18)20-8-13-12-7-10-4-2-3-5-11(10)15(12)22-17(13)19/h2-6,8,12,14-15H,7H2,1H3/b13-8+/t12-,14+,15-/m0/s1
Formel vikt 298.0841