Läs mer
epi-(+)-Strigolactone GR24, TRC
Produktkod. 30428266
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30428266 1 mg
1 options
Produktkod. 30428266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6876051MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151716-23-3
Molekylformel C17 H14 O5
Molekylvikt (g/mol) 298.29
Synonym (3E,3Ar,8Bs)-3-[[[(2S)-2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl]Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One, (+)-2'-Epigr 24, [3Ar-[3E(S*),3Aα,8Bα]]-3-[[(2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl)Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One
IUPAC-namn (3E,3aR,8bS)-3-[[(2S)-4-methyl-5-oxo-2H-furan-2-yl]oxymethylidene]-4,8b-dihydro-3aH-indeno[1,2-b]furan-2-one
LEDER CC1=C[C@@H](O\C=C\2/[C@H]3Cc4ccccc4[C@H]3OC2=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epi-(+)-Strigolactone Gr24
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14O5/c1-9-6-14(21-16(9)18)20-8-13-12-7-10-4-2-3-5-11(10)15(12)22-17(13)19/h2-6,8,12,14-15H,7H2,1H3/b13-8+/t12-,14+,15-/m1/s1
Formel vikt 298.084