Läs mer
Invitrogen™ Epi5™ Episomal iPSC-omprogrammeringskit
Produktkod. 15313836
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15313836 1 kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15313836 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A15960
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Epi5™ Episomal iPSC-omprogrammeringskit
De Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit tillhandahåller en lättanvänd, mycket effektiv uppsättning av 5 episomala vektorer designade av Dr. Okita i laboratoriet för professor Yamanaka vid Center for iPS Cell Research and Application (CiRA), Kyoto University. Detta system producerar transgenfria, virusfria mänskliga inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) med effektivitet i intervallet 0,04 % till 0,3 %, beroende på vilken celltyp som omprogrammeras.
Funktioner av Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit inkluderar:
  • Lätt att använda och mycket effektivt —utan behov av små molekyler under omprogrammering och den extra p53-undertryckningen ger förbättrad iPSC-generering (1)
  • Användbar för alla stadier av din —iPSC-forskning transgenfri och virusfri omprogrammering tillåter användning från grundläggande till preklinisk forskning
  • Flexibilitet i mediasystem —kan användas i antingen matarfria eller matarbaserade mediesystem
    Skapa transgena och virusfria iPSC:
    er Episomala vektorer är ett välbeskrivna system för att producera transgenfria, virusfria iPSC:er, vilket ger en källa till iPSC:er för alla stadier av din pluripotenta stamcellsforskning. Andra omprogrammeringsmetoder, såsom lentivirus, innehåller transgener som kan integreras i värdgenomet, potentiellt störa genomet eller orsaka oförutsägbara resultat.
    Som oriP/EBNA1-vektorer innehåller dessa episomala vektorer 5 omprogrammeringsfaktorer (Oct4, Sox2, Lin28, Klf4 och L-Myc) och replikerar extrakromosomalt endast en gång per cellcykel. Vid denna replikationshastighet förloras episomerna med en hastighet av ungefär 5 % per cellgenerering. Detta system visar förbättrad iPSC-generering genom p53-undertryckning, och inkluderingen av L-Myc har visat sig vara mer potent och specifik än c-Myc under human iPSC-generering (1).
    Enkelt att använda system
    Detta kit med 2 flaskor ger det optimala systemet för episomal vektoromprogrammering och eliminerar behovet av användning av små molekyler i omprogrammeringsmediet. De episomala vektorerna införs i cellen genom elektroporering. Vi rekommenderar användning av Neon ™Transfection System för elektroporering, vilket möjliggör flexibilitet i volymen och därmed antalet celler som behövs för omprogrammering.
    Flexibilitet i val av mediasystem
    Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit kan användas med flera celltyper och mediasystem. Protokoll för fibroblaster och CD34+-blodkroppar finns tillgängliga i antingen feeder- eller feeder-fri baserad omprogrammering.
    1. Okita K, Matsumara Y, Sato Y, et al. En mer effektiv metod för att generera integrationsfria mänskliga iPS-celler. Nature Methods 8, 409-412, 2011.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kloningsmetod Hold (Håll)
    Innehåll och lagring 2 rör. Förvara vid -5 till -20 °C.
    Leveranstyp Transfektion
    För användning med (applikation) Stamcellsteknik och omprogrammering
    För användning med (utrustning) Electroporator, Neon Transfection System
    Nyckelfunktioner el
    Produktlinje Epi5
    Produkttyp Episomal iPSC-omprogrammeringskit
    Promotor CAG
    Protein Tag Hold (Håll)
    Kvantitet 1 kit
    Replikeringsursprung pUC Ursprung
    Reportern Gene Hold (Håll)
    Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
    Vektor EBNA OriP