Allmän beskrivning
•Epiandrosteron är ett steroidhormon som härrör från 5α -androstan
•Det är en dehydroepiandrosteronmetabolit och en androgen
•Det är en föregångare till testosteron och östradiol med hypolipidemiska och anabola aktiviteter
Användningsområden
•Epiandrosteron uppvisar viss neurologisk aktivitet eftersom det kan binda till ɣ-aminosmörsyra (GABA)/bensodiazepin-receptorkomplexet (GABA-RC), fungerar som en negativ icke-kompetitiv modulator av GABA-RC och signalerar genom N-metyl-D-aspartatreceptorn
•Det kan också hämma pentosfosfatvägen, vidga blodkärl som förkontrakterats av partiell depolarisering
•Epiandrosteron kan hämma syntesen av tromboxan A2 i aktiverade blodplättar, minska plasmaplasminogenaktivatorhämmare typ 1, minska vävnadsplasminogenaktivatorantigen, förbättra insulinliknande tillväxtfaktor 1-serumnivåer och öka syntesen av cykliskt guanosinmonofosfat och kväveoxid
•In vitro-analyser visar att denna förening hämmar Junin-virusreplikation vitro anti-adenovirus (AdV) aktivitet
•Epiandrosteron påverkar glukosoxidation och interleukin-1 beta i in vitro pankreatiska öar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epiandrosterone |
| Namnnotering | 99% |
| CAS | 481-29-8 |
| Smältpunkt | 171°C to 177°C |
| Färg | Vitt |
| Förlust vid torkning | 0.5% max. |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C19H30O2 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.