Läs mer
Tocris Bioscience™ (±)-Epibatidine
Beskrivning
High affinity nicotinic agonist (Ki values are 0.02 and 233 nM for α4β2 and α7 nicotinic receptors respectively). Analgesic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Epibatidine |
| CAS | 148152-66-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C11H13ClN2 |
| Formel vikt | 208.69 |
| Renhet | 98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.689 |