Läs mer
Epikamhor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epicamphor |
| CAS | 10292-98-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C10 H16 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Epicamphor |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)6-8(7)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H](C(=O)C1)C2(C)C |
| IUPAC-namn | (1S,4S)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.233 |
| Visa mer |