Läs mer
Epikamhor, TRC
Produktkod. 30372731
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30372731 50 mg
1 options
Produktkod. 30372731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE88299050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epicamphor
CAS 10292-98-5
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C10 H16 O
Kvantitet 50 mg
Synonym Epicamphor
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)6-8(7)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H](C(=O)C1)C2(C)C
IUPAC-namn (1S,4S)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 152.233
Formel vikt 152.12