Läs mer
Epicaptopril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epicaptopril |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6?,7-/m0/s1 |
| Formel vikt | 217.08 |