Läs mer
(-)-Epicatechin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Epicatechin |
| CAS | 490-46-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-Epicatechin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H14 O6 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, (2R-cis)-, Epicatechol, (-)- (8CI), (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (-)-(2R:3R)-5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavan-3-ol, (-)-Epicatechin, (-)-Epicatechol, (2R,3R)-(-)-Epicatechin, Epicatechin, Epicatechol, L-Epicatechin, NSC 81161, epi-Catechin, epi-Catechol, l-Acacatechin, l-Epicatechin, l-Epicatechol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3 |
| Visa mer |