Läs mer
(-)-Epicatechin-4'-O-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Epicatechin-4'-O-glucuronide |
| CAS | 1146696-35-6 |
| Molekylformel | C21H22O12 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O12/c22-8-4-10(23)9-6-12(25)18(31-14(9)5-8)7-1-2-13(11(24)3-7)32-21-17(28)15(26)16(27)19(33-21)20(29)30/h1-5,12,15-19,21-28H,6H2,(H,29,30)/t12-,15+,16+,17-,18-,19+,21-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H](O)[C@@]1([H])OC[C@@H](O)[C@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.39 |