Läs mer
(-)-Epicatechin gallate, MedChemExpress
Produktkod. 16474717
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474717 50 mg
16473826 25 mg
16428818 10 mg
16411268 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16474717 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0002
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress (-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
(-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Epicatechin gallate
CAS 1257-08-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H18O10
Kvantitet 50 mg
Synonym Epicatechin gallate ECG (-)-Epicatechin 3-O-gallate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (67.82 mM)
LEDER O=C(O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Molekylvikt (g/mol) 442.37
Formel vikt 442.37
Procent renhet 97.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death