Läs mer
(-)-Epicatechin gallat, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
(-)-Epicatechingallat används som en antioxidant undersökt som en tilläggsbehandling av vissa metyicillinresistenta bakterier. Epicatechingallat binder till cellmembranet i meticillinresistenta Staphylococcus aureus vilket minskar fluiditeten i dubbelskiktet och inducerar förändringar i genuttryck. En av katekinisomererna och en potent antioxidant som kan modulera ett brett spektrum av membranproteiner. Dess dubbelskiktsmodifierande styrka testades med användning av gramicidin A (gA)-kanaler som prober. Alla katekinerna ändrar gA-kanalfunktionen och modifierar egenskaperna hos två skikt, med ett 500-faldigt intervall i potens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(-)-Epicatechingallat används som en antioxidant undersökt som en tilläggsbehandling av vissa metyicillinresistenta bakterier. Epicatechingallat binder till cellmembranet i meticillinresistenta Staphylococcus aureus vilket minskar fluiditeten i dubbelskiktet och inducerar förändringar i genuttryck. En av katekinisomererna och en potent antioxidant som kan modulera ett brett spektrum av membranproteiner. Dess dubbelskiktsmodifierande styrka testades med användning av gramicidin A (gA)-kanaler som prober. Alla katekinerna ändrar gA-kanalfunktionen och modifierar egenskaperna hos två skikt, med ett 500-faldigt intervall i potens.
Löslighet Löslig i vatten
, aceton, DMSO, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Epicatechin gallate |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, aceton, DMSO, metanol. |
| Formel vikt | 442.37 |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.