Läs mer
(-)-Epicatechin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Epicatechin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 290.079 |
| Procent renhet | >95% |