Läs mer
Epiklohydrin 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327624
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327624 1 ml
1 options
Produktkod. 30327624 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011097ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epichlorohydrin
CAS 106-89-8
Analyt- eller komponentnamn Epichlorohydrin
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C3 H5 Cl O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Epichlorhydrin
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
LEDER ClCC1CO1
IUPAC-namn 2-(klorometyl)oxiran
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 92.52
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 92,0029 g/mol