Läs mer
Epiklorhydrin,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466842 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466842 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11466842 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215106380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 100g
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epichlorohydrin
CAS 106-89-8
Färg Färglös
Densitet 1,181 g/cm3 vid 20 °C
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel C3H5ClO
Kvantitet 100 g
Synonym epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
InChI-nyckel BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C(O1)CCl
IUPAC-namn 2-(klormetyl)oxiran
Molekylvikt (g/mol) 92.522
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
Formel vikt 92.52
Fysisk form Vätska