Läs mer
(±)-Epiklorokhydrin, 99 %
Produktkod. 11412498
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412498 100 g 100g
11422498 500 g 500g
11432498 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11412498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15823.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92,522 g/mol
Epiklorhydrin används vid tillverkning av polyaminer och polykvartära ammoniumsalter, som flockningsmedel i vatten- och avloppsvattenrening. Det används vid syntes av ytaktiva ämnen för tvättprodukter och toalettartiklar. Polyamin-epiklorhydrinharts används i pappersindustrin för att förbättra pappers våtstyrka. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt och används i stor utsträckning vid tillverkning av epoxihartser, epiklorhydrinelastomerer och polyamid-epiklorhydrinhartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Epiklorhydrin används vid tillverkning av polyaminer och polykvartära ammoniumsalter, som flockningsmedel i vatten- och avloppsvattenrening. Det används vid syntes av ytaktiva ämnen för tvättprodukter och toalettartiklar. Polyamin-epiklorhydrinharts används i pappersindustrin för att förbättra pappers våtstyrka. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt och används i stor utsträckning vid tillverkning av epoxihartser, epiklorhydrinelastomerer och polyamid-epiklorhydrinhartser.
Löslighet Blandbar med vatten och organiska
polära lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-89-8
Molekylformel C3H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 92.522
MDL-nummer MFCD00005132
InChI-nyckel BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
IUPAC-namn 2-(klormetyl)oxiran
LEDER C1C(O1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Epichlorohydrin
Smältpunkt -57 °C
Densitet 1.182
Kokpunkt 115 °C till 117 °C
Flampunkt 32 °C (90 °F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Som klor
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2023
Beilstein 79785
Merck Index 14,3611
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och organiska polära lösningsmedel.
Formel vikt 92.53
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-Epichlorohydrin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Epichlorohydrin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.