Läs mer
(±)-Epiklorokhydrin, 99 %
Beskrivning
Epiklorhydrin används vid tillverkning av polyaminer och polykvartära ammoniumsalter, som flockningsmedel i vatten- och avloppsvattenrening. Det används vid syntes av ytaktiva ämnen för tvättprodukter och toalettartiklar. Polyamin-epiklorhydrinharts används i pappersindustrin för att förbättra pappers våtstyrka. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt och används i stor utsträckning vid tillverkning av epoxihartser, epiklorhydrinelastomerer och polyamid-epiklorhydrinhartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Epiklorhydrin används vid tillverkning av polyaminer och polykvartära ammoniumsalter, som flockningsmedel i vatten- och avloppsvattenrening. Det används vid syntes av ytaktiva ämnen för tvättprodukter och toalettartiklar. Polyamin-epiklorhydrinharts används i pappersindustrin för att förbättra pappers våtstyrka. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt och används i stor utsträckning vid tillverkning av epoxihartser, epiklorhydrinelastomerer och polyamid-epiklorhydrinhartser.
Löslighet Blandbar med vatten och organiska
polära lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-Epichlorohydrin |
| Smältpunkt | -57 °C |
| Densitet | 1.182 |
| Kokpunkt | 115 °C till 117 °C |
| Flampunkt | 32 °C (90 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Som klor |
| Brytningsindex | 1.438 |
| Kvantitet | 2500 g |
| UN-nummer | UN2023 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.