Läs mer
Epiklohydrin, 99 %
Produktkod. 10615922 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10615922 1 L Glasflaska -
10071080 25 mL Glasflaska 25ml
10794221 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11944761 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10615922 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117780010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.38 SEK
    756.65 SEK / 1 L
    Save 85.73 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-89-8
Molekylformel C3H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 92.52
InChI-nyckel BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
IUPAC-namn 2-(klormetyl)oxiran
LEDER C1C(O1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epichlorohydrin
Smältpunkt -57,0 °C
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kokpunkt 115,0 °C till 117,0 °C
Flampunkt 28 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4365 till 1,4385
Kvantitet 1 L
Beilstein 17,6
Fieser 01,355; 04,222; 05,290
Merck Index 15,3666
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 60 g/l (10 °C). Andra lösligheter: blandade med alkohol, eter, kloroform, trikloretylen, koltetraklorid, aceton och bensen
Viskositet 1,12 mPa (20 °C)
Formel vikt 92.52
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Epichlorohydrin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.