missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Epichlorohydrin-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epichlorhydrin-d5 |
| CAS | 69533-54-6 |
| Molekylformel | C3 2H5 Cl O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Epichlorhydrin-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)C1([2 H])OC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-[chloro(dideuterio)methyl]-2,3,3-trideuteriooxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.56 |
| Formel vikt | 97.0343 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?