missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Epichlorohydrin, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15869000
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15869000 1 L 1 L
15849000 100 mL 100ml
15859000 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15869000 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8032961000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 106-89-8

Specifikationer

Smältpunkt -57°C
Densitet 1.18 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00005132
Kvantitet 1 L
Synonym Epichlorohydrin, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, 2-Chloromethyl oxirane, 2,3-Epoxypropyl chloride, Epichlorohydrin
Molekylvikt (g/mol) 92.52
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.