Läs mer
Epiklohydrin, TRC
Produktkod. 30379488
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30379488 50 g
1 options
Produktkod. 30379488 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58230050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Epichlorohydrin
CAS 106-89-8
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C3 H5 Cl O
Kvantitet 50 g
Synonym Oxirane, (chloromethyl)- (9CI), Propane, 1-chloro-2,3-epoxy- (6CI,8CI), 2-(Chloromethyl)oxirane, (Chloromethyl)ethylene oxide, (Chloromethyl)oxirane, (RS)-Epichlorhydrin, (±)-Epichlorohydrin, 1,2-Epoxy-3-chloropropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, 10: PN: WO2017021334 SEQID: 16 claimed sequence, 2,3-Epoxypropyl chloride, 3-Chloro-1,2-epoxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene oxide, 3-Chloropropene-1,2-oxide, 3-Chloropropylene oxide, Chloropropylene oxide, Epicerol, Epichlorohydrin, Epoxychloropropane, Glycerol epichlorohydrin, Glycidyl chloride, J 006, NSC 6747, dl-α-Epichlorohydrin, α-Epichlorohydrin, γ-Chloropropylene oxide
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
LEDER ClCC1CO1
IUPAC-namn 2-(klorometyl)oxiran
Molekylvikt (g/mol) 92.52
Formel vikt 92.0029