Läs mer
Epidermal tillväxtfaktor från mus submaxillär körtel, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460202 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460202 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 11460202 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0216003501
Epidermal tillväxtfaktor från mus submaxillär körtel Tissue Culture Grade,≥ 95 %, vitt fast ämne
  • EGF stimulerar proliferation och differentiering av en mängd olika celltyper som härrör från både ektoderm och mesoderm.
  • I vävnadsodling kan EGF verka för att minska eller eliminera behovet av serum och används ofta i kombination med andra mediatillsatser och hormoner, såsom insulin, transferrin och prostaglandin E1. Cellulära metaboliska effekter av EGF inkluderar stimulering av jonflöden, glukostransport, glykolys och syntes av DNA, RNA och proteiner. EGF stimulerar proliferation och differentiering av en mängd olika celltyper som härrör från både ektoderm och mesoderm.
  • I vävnadsodling kan EGF verka för att minska eller eliminera behovet av serum och används ofta i kombination med andra mediatillsatser och hormoner, såsom insulin, transferrin och prostaglandin E1.
  • Cellulära metaboliska effekter av EGF inkluderar stimulering av jonflöden, glukostransport, glykolys och syntes av DNA, RNA och proteiner.
  • Epidermal tillväxtfaktor eller EGF är en tillväxtfaktor isolerad från mus submaxillära körtlar som stimulerar celltillväxt, proliferation och differentiering genom att binda till dess receptor EGFR. EGF är mitogent för en mängd olika epidermala celler och epitelceller, inklusive fibroblaster, gliaceller, bröstepitelceller, vaskulära och korneala endotelceller, bovin granulosa, kaninkondrocyter, HeLa och SV40-3T3-celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 62229-50-9
Färg Vitt
Anteckningar om renhetsgrad ≥95%
Molekylformel C257H381N73O83S7
MDL-nummer MFCD01634807
Kvantitet 100 μg
Synonym EGF, Epidermal cellgrowth factor
Löslighetsinformation EGF, Epidermal cellgrowth factor
InChI-nyckel VBEQCZHXXJYVRD-DGWNDDGFNA-N
Molekylvikt (g/mol) 6045.72
PubChem CID 56841751
Kvalitet Vävnadskultur
Fysisk form Fast
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.