Läs mer
Epifriedelanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epifriedelanol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H52O/c1-20-21(31)9-10-22-27(20,5)12-11-23-28(22,6)16-18-30(8)24-19-25(2,3)13-14-26(24,4)15-17-29(23,30)7/h20-24,31H,9-19H2,1-8H3/t20?,21-,22+,23?,24+,26?,27?,28?,29?,30?/m0/s1 |
| Formel vikt | 428.4 |