Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epigallocatechin, 95%, från grönt te
Produktkod. 15204764 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15204764 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15204764 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 448980100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
CAS: 970-74-1 | C15H14O7 | 306.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Molekylformel C15H14O7
Kvantitet 10 mg
Synonym --epigallocatechin, epigallocatechin, epigallocatechol, l-epigallocatechin, epi-gallocatechin, antiscurvy factor c2, --epigallocatechol, l-epigallocatechol, --3,3',4',5,5',7-flavanhexol, 3,3',4',5,5',7-flavanhexol
InChI-nyckel XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
LEDER C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3R)-2-(3,4,5-trihydroxifenyl)-3,4-dihydro-2H-kromen-3,5,7-triol
Molekylvikt (g/mol) 306.27
PubChem CID 72277
ChEBI CHEBI:42255
Formel vikt 306.27
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.