Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epigallocatechin gallat, 95 %
Produktkod. 15214248 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15214248 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15214248 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 449010100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 989-51-5 | C22H18O11 | 458.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Epigallocatechin gallate
CAS 989-51-5
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Molekylformel C22H18O11
Kvantitet 10 mg
Merck Index 153573
Synonym =--epigallocatechin gallate, egcg, epigallocatechin gallate, epigallocatechin 3-gallate, tea catechin, epigallocatechin-3-gallate, =--epigallocatechin-3-o-gallate, teavigo, =--epigallocatechol gallate, epigallocatechin-3-monogallate
Löslighetsinformation Solubility in water: partially soluble. Other solubilities: practically insoluble in acetone,dmso,methanol
InChI-nyckel WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
LEDER C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
IUPAC-namn [(2R,3R)-5,7-dihydroxi-2-(3,4,5-trihydroxifenyl)-3,4-dihydro-2H-kromen-3-yl] 3,4,5-trihydroxibensoat
Molekylvikt (g/mol) 458.37
PubChem CID 65064
ChEBI CHEBI:4806
Formel vikt 458.37
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.