missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(-)-Epigallocatechin Gallate, MP Biomedicals™

Produktkod. 11431202 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431202 50 mg 50mg
11421202 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11431202 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219916550

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Hämmar telomeras och DNA-metyltransferas. (-)-Epigallocatechin Gallate, MP Biomedicals är en polyfenolisk, tumörhämmande beståndsdel i grönt te. ECGC är en antioxidant polyfenolflavonoid som hämmar cellulär oxidation av lågdensitetslipoprote

En naturlig komponent i grönt te med en mängd olika biologiska funktioner:

  • Blockerar aktiveringen av EGF-receptorer och HER-2-receptorer
  • Hämmar fettsyrasyntas- och glutamatdehydrogenasaktivitet
  • Hämmar den peroxinitrit-inducerade bildningen av de oxidativa skademarkörerna 8-hydroxi-2-deoxiguanosin och 3-nitrotyrosin, apoptos i humana prostatacancerceller
  • Hämmar selektivt aktivering av JNK/SAPK-signalvägen och undertrycker proliferation av vaskulära glatta muskelceller
  • Visar tillväxthämmande effekter på tumörceller men inte deras normala motsvarigheter
  • Hämmar telomeras, en snabbbindande och reversibel fettsyrasyntasinhibitor
  • Hämmar PMA-inducerad hudförtjockning
  • Hämmar aktivering av interleukin-1a mRNA och proteinuttryck
  • Hämmar kväveoxidsyntas (iNOS) genuttryck
  • Påμ M-koncentrationer, hämmar VEGF-inducerad tyrosinfosforylering
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 989-51-5
Molekylformel C22H18O11
Molekylvikt (g/mol) 458.375
InChI-nyckel WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
Synonym =--epigallocatechin gallate, egcg, epigallocatechin gallate, epigallocatechin 3-gallate, tea catechin, epigallocatechin-3-gallate, =--epigallocatechin-3-o-gallate, teavigo, =--epigallocatechol gallate, epigallocatechin-3-monogallate
PubChem CID 65064
ChEBI CHEBI:4806
IUPAC-namn [(2R,3R)-5,7-dihydroxi-2-(3,4,5-trihydroxifenyl)-3,4-dihydro-2H-kromen-3-yl] 3,4,5-trihydroxibensoat
LEDER C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O

Specifikationer

Smältpunkt 218°C (literature)
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation Soluble in water (5mg/mL, clear, faint pink colored solution).
Optisk rotation −185° ± 2° (ethanol) (Lit.)
Formel vikt 458.4g/mol
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.