Läs mer
(-)-Epigallocatechin, MedChemExpress
Beskrivning
(-)-Epigallocatechin (Epigallocatechin) is the most abundant flavonoid in green tea, can bind to unfolded native polypeptides and prevent conversion to amyloid fibrils.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Epigallocatechin |
| CAS | 970-74-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H14O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Epigallocatechin L-Epigallocatechin |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (489.76 mM) |
| LEDER | O[C@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.27 |
| Visa mer |