Läs mer
(-)-Epigallocatechin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414199
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
15414199 10 mg
1 options
Produktkod. 15414199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61630.MA
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 970-74-1 | C15H14O7 | 306.27 g/mol
En naturlig produkt från grönt te som framkallar apoptos
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Färg Rosa
Molekylformel C15H14O7
MDL-nummer MFCD00075939
Kvantitet 10 mg
Synonym --epigallocatechin, epigallocatechin, epigallocatechol, l-epigallocatechin, epi-gallocatechin, antiscurvy factor c2, --epigallocatechol, l-epigallocatechol, --3,3',4',5,5',7-flavanhexol, 3,3',4',5,5',7-flavanhexol
InChI-nyckel XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
LEDER C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3R)-2-(3,4,5-trihydroxifenyl)-3,4-dihydro-2H-kromen-3,5,7-triol
Molekylvikt (g/mol) 306.27
PubChem CID 72277
ChEBI CHEBI:42255
Formel vikt 306.27
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.